4-Pentyn-1-ol ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
A10405.06 A10405.14 A10405.22
A10405.06EA 59.5 EUR
A10405.06 A10405.14 A10405.22
4-Pentyn-1-ol ≥98%
4-Pentyn-1-ol
Purity: 98% CAS No.: 5390-04-5 Molecular Formula: C5H8O Formula Weight: 84.12 Flash Point: 62°(143°F) Refractive Index: 1.4450 Boiling Point: 153-155° Beilstein Reference: 1736712 MDL No.: MFCD00002974
Formule: C₅H₈O
Kookpunt: 153…155 °C
Dichtheid: 0,907
Vlampunt: 62 °C (143 °F)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00002974
CAS nummer: 5390-04-5
EINECS: 226-383-6