2-Butyn-1,4-diol ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
A14539.0B A14539.0I A14539.30
A14539.0BEA 80.7 EUR
A14539.0B A14539.0I A14539.30
2-Butyn-1,4-diol ≥98%
2-Butyn-1,4-diol
Purity: 98+% CAS No.: 110-65-6 Molecular Formula: C4H6O2 Formula Weight: 86.09 Flash Point: 152°(305°F) Melting Point: 54-58° Boiling Point: 194°/100mm Beilstein Reference: 1071237 UN No.: 2716 MDL No.: MFCD00002915
Formule: C₄H₆O₂
Kookpunt: 194 °C (100 mmHg)
Smeltpunt: 54…58 °C
Dichtheid: 1,1001 g/cm³ (20 °C)
Vlampunt: 152 °C (305 °F)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00002915
CAS nummer: 110-65-6
EINECS: 203-788-6
UN: 2716
ADR: 6.1,III