3-Chloro-3-methyl-1-butyne 95%
Leverancier: Thermo Fisher ScientificTotal Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
Purity: 95%
CAS No.: 1111-97-3
Molecular Formula: C5H7Cl
Formula Weight: 102.57
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 4°(40°F)
Refractive Index: 1.4178
Odour: Recognizable
Melting Point: -61°
Boiling Point: 73-75°
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00190221
Formule:
C₅H₇Cl Kookpunt: 73…75 °C Smeltpunt: –61 °C Dichtheid: 0,913 Vlampunt: 4 °C (40 °F) Bewaar temperatuur: Koelkast |
MDL Nummer:
MFCD00190221 CAS nummer: 1111-97-3 EINECS: 214-188-9 UN: 1993 ADR: 3,II |