2-Methyl-3-butyne-2-ol ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
L07593.AE
L07593.AP
L07593.0F
AB172513.0100
L07593.AEEA
25.4
EUR
L07593.AE
L07593.AP
L07593.0F
ABCRAB172513.0100
2-Methyl-3-butyne-2-ol ≥98%
2-Methyl-3-butyne-2-ol
Purity: 98%
CAS No.: 115-19-5
Molecular Formula: C5H8O
Formula Weight: 84.12
Flash Point: 22°(72°F)
Refractive Index: 1.4210
Melting Point: 2-3°
Boiling Point: 103-104°
Beilstein Reference: 635746
Merck Reference: 14,6034
UN No.: 1987
MDL No.: MFCD00004467
Formule:
C₅H₈O Kookpunt: 103…104 °C Smeltpunt: 2…3 °C Dichtheid: 0,863 Vlampunt: 22 °C (72 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00004467 CAS nummer: 115-19-5 EINECS: 204-070-5 UN: 1987 ADR: 3,II Merck Index: 14,6034 |