4-Methyl-1-pentyne ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
L05537.03 L05537.06
L05537.03EA 48.9 EUR
L05537.03 L05537.06
4-Methyl-1-pentyne ≥97%
4-Methyl-1-pentyne
Purity: 97% CAS No.: 7154-75-8 Molecular Formula: (CH3)2CHCH2C≡CH Formula Weight: 82.15 Flash Point: -24°(-11°F) Refractive Index: 1.3930 Boiling Point: 61-62° Beilstein Reference: 1731077 UN No.: 3295 MDL No.: MFCD00039857
Formule: C₆H₁₀
Kookpunt: 61…62 °C
Dichtheid: 0,698
Vlampunt: –24 °C (–11 °F)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00039857
CAS nummer: 7154-75-8
UN: 3295
ADR: 3,II