5-Methyl-1-hexyne ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher ScientificTotal Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
Purity: 98%
CAS No.: 2203-80-7
Molecular Formula: (CH3)2CH(CH2)2C≡CH
Formula Weight: 96.17
Flash Point: -4°(24°F)
Refractive Index: 1.4075
Boiling Point: 91-93°
Beilstein Reference: 1731845
UN No.: 3295
MDL No.: MFCD00041610
Formule:
C₇H₁₂ Kookpunt: 91…93 °C Smeltpunt: –125 °C Dichtheid: 0,732 Vlampunt: –4 °C (24 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00041610 CAS nummer: 2203-80-7 UN: 3295 ADR: 3,II |