9,10-Dichloroanthracene 97
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
A12823.06 A12823.14
A12823.06EA 53 EUR
A12823.06 A12823.14
9,10-Dichloroanthracene 97
9,10-Dichloroanthracene
Purity: 97% CAS No.: 605-48-1 Molecular Formula: C14H8Cl2 Formula Weight: 247.12 Melting Point: 210-215° Beilstein Reference: 1912108
Formule: C₁₄H₈Cl₂
MW: 247.12 g/mol
Kookpunt: 366
Smeltpunt: 210…215 °C
Dichtheid: 1.525 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00001246
CAS nummer: 605-48-1
EINECS: 210-087-9