N-Bromosuccinimide
Leverancier: Roth Carl
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
3261.1
3261.2
ROTH3261.1EA
0
EUR
ROTH3261.1
ROTH3261.2
N-Bromosuccinimide
N-Bromosuccinimide
Formule:
C₄H₄BrNO₂ Kookpunt: 339 °C (1013 hPa) Smeltpunt: 174…179 °C Dichtheid: 2,098 g/cm³ (20 °C) Bewaar temperatuur: Koelkast |
MDL Nummer:
MFCD00005510 CAS nummer: 128-08-5 EINECS: 204-877-2 UN: 3261 ADR: 8,III Merck Index: 13,01423 |