2-Piperidone ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
A12271.14 A12271.22
A12271.14EA 67.4 EUR
A12271.14 A12271.22
2-Piperidone ≥98%
2-Piperidone
Purity: 98+% CAS No.: 675-20-7 Molecular Formula: C5H9NO Formula Weight: 99.13 Flash Point: 147°(296°F) Melting Point: 35-39° Boiling Point: 255-257° Beilstein Reference: 106434 MDL No.: MFCD00006037
Formule: C₅H₉NO
Kookpunt: 255…257 °C
Smeltpunt: 35…39 °C
Dichtheid: 1,073 g/cm³ (40 °C)
Vlampunt: 147 °C (296 °F)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00006037
CAS nummer: 675-20-7
EINECS: 211-622-9