2-Pyrrolidon ≥99%
Leverancier: Thermo Fisher ScientificTotal Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
Purity: 99%
CAS No.: 616-45-5
Molecular Formula: C4H7NO
Formula Weight: 85.11
Flash Point:
Formule:
C₄H₇NO Kookpunt: 245 °C Smeltpunt: 23…25 °C Dichtheid: 1,12 Vlampunt: >110 °C (230 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00005270 CAS nummer: 616-45-5 EINECS: 210-483-1 Merck Index: 14,8016 |