Pyrrolidine 99+%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
132081000 132082500 132080010 132080025
ACRO132081000EA 28.5 EUR
ACRO132081000 ACRO132082500 ACRO132080010 ACRO132080025
Pyrrolidine 99+%
Pyrrolidine
Formule: C₄H₉N
Kookpunt: 86…88 °C (760 mmHg)
Smeltpunt: –63 °C
Dichtheid: 0,866 g/cm³
Vlampunt: 3 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00005249
CAS nummer: 123-75-1
EINECS: 204-648-7
UN: 1922
ADR: 3,II
Merck Index: 12,08199
Order Now
Specification Test Results
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4421 to 1.4441 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.2 %
GC ≥99.0 %
Color scale ≤50 APHA