1-Ethyl-2-pyrrolidon ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
Synoniemen:
1-Ethyl-2-pyrrolidinone, N-Ethyl-2-pyrrolidone, 1-Ethylpyrrolidin-2-one
B24548.14
B24548.22
B24548.36
B24548.14EA
43.1
EUR
B24548.14
B24548.22
B24548.36
1-Ethyl-2-pyrrolidon ≥98%
1-Ethyl-2-pyrrolidon
Purity: 98%
CAS No.: 2687-91-4
Molecular Formula: C6H11NO
Formula Weight: 113.16
Flash Point: 76°(169°F)
Refractive Index: 1.4650
Boiling Point: 96-98°/20mm
MDL No.: MFCD00003199
Formule:
C₆H₁₁NO Kookpunt: 96…98 °C (20 mmHg) Dichtheid: 0,992 Vlampunt: 76 °C (169 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00003199 CAS nummer: 2687-91-4 EINECS: 220-250-6 |