N-Methyl-2-pyrrolidon (NMP) 99+% Spectroscopy
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
Synoniemen:
1-Methyl-2-pyrrolidinone, N-Methyl-2-pyrrolidinone,NMP, 1-Methyl-2-pyrrolidone, NMP, Methyl Pyrrolidone
222080025
222085000
ACRO222080025EA
239
EUR
ACRO222080025
ACRO222085000
N-Methyl-2-pyrrolidon (NMP) 99+% Spectroscopy
N-Methyl-2-pyrrolidon (NMP)
Formule:
C₅H₉NO MW: 99.13 g/mol Kookpunt: 202 Smeltpunt: –24 °C Dichtheid: 1.03 g/cm³ Vlampunt: 91 Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00003193 CAS nummer: 872-50-4 EINECS: 212-828-1 Merck Index: 13,06140 |
|
Specification Test Results
Appearance | Clear Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Water | ≤0.05 % (K.F.) |
GC | ≥99.0 % |
UV | at 450 nm A: ≤0.01 |
Color scale | ≤10 APHA |