N-Methyl-2-pyrrolidon (NMP), extra dry 99.5%, AcroSeal®
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
326931000 326930010 326930025
326931000.EA 79.9 EUR
326931000. 326930010. 326930025.
N-Methyl-2-pyrrolidon (NMP), extra dry 99.5%, AcroSeal®
N-Methyl-2-pyrrolidon (NMP)
Formule: C₅H₉NO
Kookpunt: 202 °C (760 mmHg)
Smeltpunt: –24 °C
Dichtheid: 1,03 g/cm³
Vlampunt: 91 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00003193
CAS nummer: 872-50-4
EINECS: 212-828-1
Merck Index: 13,06140
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=32d156c242c81ef2974339109ced3895beda87fd&vid=06c87bbb3b5050362f47a8fc836cedc8a6d51530&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specification Test Results
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.005 %
GC ≥99.4 %
Color scale ≤20 APHA