N-Methyl-2-pyrrolidon (NMP) 99.5% for HPLC
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 1-Methyl-2-pyrrolidinone, N-Methyl-2-pyrrolidinone,NMP, 1-Methyl-2-pyrrolidone, NMP, Methyl Pyrrolidone
368450010 368450025 368451000
ACRO368450010EA 142 EUR
ACRO368450010 ACRO368450025 ACRO368451000
N-Methyl-2-pyrrolidon (NMP) 99.5% for HPLC
N-Methyl-2-pyrrolidon (NMP)
Formule: C₅H₉NO
MW: 99.13 g/mol
Kookpunt: 202
Smeltpunt: –24 °C
Dichtheid: 1.03 g/cm³
Vlampunt: 91
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00003193
CAS nummer: 872-50-4
EINECS: 212-828-1
Merck Index: 13,06140
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=32d156c242c81ef2974339109ced3895beda87fd&vid=06c87bbb3b5050362f47a8fc836cedc8a6d51530&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specification Test Results
Appearance Clear liquid
Water ≤0.05 % (K.F.)
GC ≥99.5 %
UV at 450 nm A: ≤0.01
Color scale ≤20 APHA