N-Methyl-2-pyrrolidon (NMP), BAKER ANALYZED®, J.T.Baker®
Leverancier: Avantor
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
9345.4000GLEA 670.68 EUR
9345.4000GL
N-Methyl-2-pyrrolidon (NMP), BAKER ANALYZED®, J.T.Baker®
N-Methyl-2-pyrrolidon (NMP)
Formule: C₅H₉NO
MW: 99,13 g/mol
Kookpunt: 202 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: –24 °C
Dichtheid: 1,033 g/cm³ (20 °C)
Vlampunt: 91 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00003193
CAS nummer: 872-50-4
EINECS: 212-828-1
Merck Index: 13,06140
https://nl.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/88/54/2298854.jpg
Order Now
Specification Test Results
Assay min. 99.5 %
Color (APHA) max. 20
Free Amines (as CH3NH2) max. 0.01 %
Water (H2O) max. 200 ppm