N-Methyl-2-pyrrolidon (NMP) 99,5, GPR RECTAPUR®
Leverancier: VWR Chemicals
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
Synoniemen:
1-Methyl-2-pyrrolidinone, N-Methyl-2-pyrrolidinone,NMP, 1-Methyl-2-pyrrolidone, NMP, Methyl Pyrrolidone
26211.298EA
57.3
EUR
26211.298
26211.425
26211.550
N-Methyl-2-pyrrolidon (NMP) 99,5, GPR RECTAPUR®
N-Methyl-2-pyrrolidon (NMP)
Formule:
C₅H₉NO MW: 99.13 g/mol Kookpunt: 202 Smeltpunt: –24 °C Dichtheid: 1.033 g/cm³ (20 °C) Vlampunt: 91 Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00003193 CAS nummer: 872-50-4 EINECS: 212-828-1 Bereik: 01-2119472430-46 Merck Index: 13,06140 |
|
Specification Test Results
Assay | Min. 99.5 % |
Acidity | Max. 0.0002 meq/g |
Alkalinity | Max. 0.003 meq/g |
Water | Max. 0.1 % |