1-Ethylpiperidine 99%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
118885000
118880025
118880100
ACRO118885000EA
75
EUR
ACRO118885000
ACRO118880025
ACRO118880100
1-Ethylpiperidine 99%
1-Ethylpiperidine
Formule:
C₇H₁₅N Kookpunt: 129…131 °C (760 mmHg) Smeltpunt: –20 °C Dichtheid: 0,824 g/cm³ Vlampunt: 17 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00006507 CAS nummer: 766-09-6 EINECS: 212-161-6 UN: 2386 ADR: 3,II |
Specification Test Results
Appearance | Clear colorless to light yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4430 to 1.4450 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥98.5 % |