1-Methylpiperidine ≥99%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
L03398.09 L03398.22 L03398.36
L03398.09EA 25.4 EUR
L03398.09 L03398.22 L03398.36
1-Methylpiperidine ≥99%
1-Methylpiperidine
Purity: 99% CAS No.: 626-67-5 Molecular Formula: C6H13N Formula Weight: 99.18 Flash Point: 3°(37°F) Refractive Index: 1.4378 Odour: Amine-like pH: 12 Melting Point: -50° Boiling Point: 105-107° Beilstein Reference: 1073 UN No.: 2399 MDL No.: MFCD00006491
Formule: C₆H₁₃N
Kookpunt: 105…107 °C
Smeltpunt: –50 °C
Dichtheid: 0,816
Vlampunt: 3 °C (37 °F)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00006491
CAS nummer: 626-67-5
EINECS: 210-959-9
UN: 2399
ADR: 3,II