1-Methylpiperidine
Leverancier: Thermo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
KM07798.1
KM07798.10
MAYBKM07798.1EA
0
EUR
MAYBKM07798.1
MAYBKM07798.10
1-Methylpiperidine
1-Methylpiperidine
Formule:
C₆H₁₃N Kookpunt: 106,5 °C (1013 hPa) Smeltpunt: –69 °C Dichtheid: 0,82 g/cm³ (20 °C) Vlampunt: 3 °C Bewaar temperatuur: Vriezer |
MDL Nummer:
MFCD00006491 CAS nummer: 626-67-5 EINECS: 210-959-9 UN: 2399 ADR: 3,II |