1-Methylpyrrolidine 98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
127611000
127615000
127610025
ACRO127611000EA
36.5
EUR
ACRO127611000
ACRO127615000
ACRO127610025
1-Methylpyrrolidine 98%
1-Methylpyrrolidine
Formule:
C₅H₁₁N Kookpunt: 80…81 °C (760 mmHg) Smeltpunt: –90 °C Dichtheid: 0,819 g/cm³ Vlampunt: –21 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00003173 CAS nummer: 120-94-5 EINECS: 204-438-5 UN: 3286 ADR: 3,II |
Specification Test Results
Appearance | Clear colorless Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4230 to 1.4260 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥97.5 % |