1-Methylpyrrolidine ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher ScientificTotal Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
Purity: 98%
CAS No.: 120-94-5
Molecular Formula: C5H11N
Formula Weight: 85.15
Flash Point: -18°(0°F)
Refractive Index: 1.4247
Odour: Amine-like
pH: 11.3
Melting Point: -90°
Boiling Point: 80-81°
UN No.: 3286
MDL No.: MFCD00003173
Formule:
C₅H₁₁N Kookpunt: 80…81 °C Smeltpunt: –90 °C Dichtheid: 0,799 Vlampunt: –18 °C (0 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00003173 CAS nummer: 120-94-5 EINECS: 204-438-5 UN: 3286 ADR: 3,II |