Cicloheximide
Leverancier: BIOMOL RESEARCH LABORATORIES
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
BMOL54646-1EA
0
EUR
BMOL54646-1
BMOL54646-2
BMOL54646-3
Cicloheximide
Cicloheximide
Formule:
C₁₅H₂₃NO₄ MW: 281,35 g/mol Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00082346 CAS nummer: 66-81-9 EINECS: 200-636-0 UN: 2811 ADR: 6.1,I |