1-Phenylpyrrolidine ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
L05239.06 L05239.14
L05239.06EA 69.3 EUR
L05239.06 L05239.14
1-Phenylpyrrolidine ≥98%
1-Phenylpyrrolidine
Purity: 98+% CAS No.: 4096-21-3 Molecular Formula: C10H13N Formula Weight: 147.22 Refractive Index: 1.5820 Boiling Point: 133-134°/19mm MDL No.: MFCD00015897
Formule: C₁₀H₁₃N
Kookpunt: 133…134 °C (19 mmHg)
Smeltpunt: 11 °C
Dichtheid: 1,018 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00015897
CAS nummer: 4096-21-3
EINECS: 223-849-0
UN: 3287
ADR: 6.1,III