Morfoline 99+%, extra_pure
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
158680010 158680025 158680050 158680100
ACRO158680010EA 49.5 EUR
ACRO158680010 ACRO158680025 ACRO158680050 ACRO158680100
Morfoline 99+%, extra_pure
Morfoline
Formule: C₄H₉NO
MW: 87.12 g/mol
Kookpunt: 126…130 °C (760 mmHg)
Smeltpunt: –5 °C
Dichtheid: 0.99 g/cm³
Vlampunt: 32 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00005972
CAS nummer: 110-91-8
EINECS: 203-815-1
UN: 2054
ADR: 8 I
Merck Index: 12,06362
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a9fb9ce2adfd770be2ae8d5f63ea6220bef0f781&vid=6b2bfa885631c3f4e0681813373d468dcc171b83&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specification Test Results
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4530 to 1.4550 (20°C, 589 nm)
GC ≥99.0 %
Color scale ≤20 APHA
Insoluble matter ≤0.01 %