Morfoline 99+% ACS
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
415160050
415165000
415160025
ACRO415160050EA
21.8
EUR
ACRO415160050
ACRO415165000
ACRO415160025
Morfoline 99+% ACS
Morfoline
Formule:
C₄H₉NO Kookpunt: 128,9 °C (1013 hPa) Smeltpunt: –5 °C Dichtheid: 0,99 g/cm³ Vlampunt: 32 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00005972 CAS nummer: 110-91-8 EINECS: 203-815-1 UN: 2054 ADR: 8,I Merck Index: 12,06362 |
|
Specification Test Results
Appearance | Clear liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4530 to 1.4550 (20°C, 589 nm) |
Boiling point | 126.0 to 130.0°C |
Color scale | ≤15 APHA |
Titration with HCl | ≥99.0 % |