4-Methylmorpholine zS
Leverancier: Merck
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: NMM, N-Methylmorpholine
MQ200
8.05894.9025 8.05894.0250
8.05894.9025EA 0 EUR
8.05894.9025 MERC8.05894.0250
4-Methylmorpholine zS
4-Methylmorpholine
Formule: C₅H₁₁NO
MW: 101.15 g/mol
Kookpunt: 115
Smeltpunt: –66 °C
Dichtheid: 0.922 g/cm³ (20 °C)
Vlampunt: 12
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00006175
CAS nummer: 109-02-4
EINECS: 203-640-0
UN: 2535
ADR: 3 (8) II