7-Isopropyl-1,4-dimethylazulene 99%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: Guaiazulene
120200100 120200250
ACRO120200100EA 43.6 EUR
ACRO120200100 ACRO120200250
7-Isopropyl-1,4-dimethylazulene 99%
7-Isopropyl-1,4-dimethylazulene
Formule: C₁₅H₁₈
Kookpunt: 153 °C (7Torr)
Smeltpunt: 29…31 °C
Dichtheid: 0,97 g/cm³
Vlampunt: >110 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00003811
CAS nummer: 489-84-9
EINECS: 207-701-2
Merck Index: 12,04581
Order Now
Specification Test Results
Appearance Dark blue Low melting crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %