7-Isopropyl-1,4-dimethylazulene
Leverancier: Thermo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: Guaiazulene
SB01730.1 SB01730.10 SB01730.50
MAYBSB01730.1EA 0 EUR
MAYBSB01730.1 MAYBSB01730.10 MAYBSB01730.50
7-Isopropyl-1,4-dimethylazulene
7-Isopropyl-1,4-dimethylazulene
Formule: C₁₅H₁₈
MW: 198.31 g/mol
Kookpunt: 309
Smeltpunt: 133
Dichtheid: 0.9759 g/cm³ (18 °C)
MDL Nummer: MFCD00003811
CAS nummer: 489-84-9
EINECS: 207-701-2
Merck Index: 12,04581