7-Isopropyl-1,4-dimethylazulene
Leverancier: Roth Carl
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: Guaiazulene
5905.1 5905.2
ROTH5905.1EA 0 EUR
ROTH5905.1 ROTH5905.2
7-Isopropyl-1,4-dimethylazulene
7-Isopropyl-1,4-dimethylazulene
Formule: C₁₅H₁₈
Kookpunt: 309 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 133 °C
Dichtheid: 0,9759 g/cm³ (18 °C)
MDL Nummer: MFCD00003811
CAS nummer: 489-84-9
EINECS: 207-701-2
Merck Index: 12,04581