2-Methylbenzimidazole ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 2-Methyl-1H-benzo[d]imidazole, 2-Methyl-1H-benzimidazole
A17290.0B A17290.18 A17290.30
A17290.0BEA 524 EUR
A17290.0B A17290.18 A17290.30
2-Methylbenzimidazole ≥98%
2-Methylbenzimidazole
Purity: 98% CAS No.: 615-15-6 Molecular Formula: C8H8N2 Formula Weight: 132.17 Melting Point: 174-178° Beilstein Reference: 112264
Formule: C₈H₈N₂
Kookpunt: 339 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 174…178 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00005598
CAS nummer: 615-15-6
EINECS: 210-411-9