2-Indolinone 97%, pure
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
129670250
129671000
129670050
ACRO129670250EA
152
EUR
ACRO129670250
ACRO129671000
ACRO129670050
2-Indolinone 97%, pure
2-Indolinone
Formule:
C₈H₇NO Kookpunt: 227 °C (73 mmHg) Smeltpunt: 123…128 °C Dichtheid: 1,32 g/cm³ (20 °C) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00005711 CAS nummer: 59-48-3 EINECS: 200-429-5 |
Specification Test Results
Appearance | Beige to yellow to orange to pink-brown Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 123 to 128 °C |
HPLC | ≥96.0 % |