Isatin ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: 2,3-Indolinedione, Indoline-2,3-dione, 1H-Indole-2,3-dione
A12468.0E A12468.22 A12468.36
A12468.0EEA 453 EUR
A12468.0E A12468.22 A12468.36
Isatin ≥98%
Isatin
Purity: 98% CAS No.: 91-56-5 Molecular Formula: C8H5NO2 Formula Weight: 147.13 Flash Point: 220°(428°F) Odour: Odourless pH: 7 Melting Point: ca 199-200° Beilstein Reference: 383659 Merck Reference: 14,5104 MDL No.: MFCD00005718
Formule: C₈H₅NO₂
Kookpunt: 342 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: ∼199…200 °C
Dichtheid: 1,472 g/cm³ (20 °C)
Vlampunt: 220 °C (428 °F)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00005718
CAS nummer: 91-56-5
EINECS: 202-077-8
Merck Index: 14,5104