Isatin zS, Sigma-Aldrich®
Leverancier: Merck
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen:
2,3-Indolinedione, Indoline-2,3-dione, 1H-Indole-2,3-dione
MQ200
8.20709.0005
8.20709.0250
8.20709.0005EA
37.1
EUR
8.20709.0005
8.20709.0250
Isatin zS, Sigma-Aldrich®
Isatin
Formule:
C₈H₅NO₂ MW: 147.13 g/mol Kookpunt: 342 Smeltpunt: 198…202 °C Dichtheid: 1.472 g/cm³ (20 °C) Vlampunt: 220 Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00005718 CAS nummer: 91-56-5 EINECS: 202-077-8 Merck Index: 13,05119 |
Specification Test Results
Solubility | 2 g/l (20 °C) |
Melting Point | 199 - 204 °C |
Molar Mass | 147.13 g/mol |
Bulk Density | 600 kg/m3 |
Flash Point | 200 °C |
pH | 7 (1.9 g/l, H2O, 20 °C) |
Ignition Point | 220 °C |
Hill Formula | C8H5NO2 |