5-Nitroisatin ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
Synoniemen:
5-Nitro-1H-indole-2,3-dione, 5-Nitroindoline-2,3-dione
B24962.06
B24962.14
B24962.06EA
34.6
EUR
B24962.06
B24962.14
5-Nitroisatin ≥98%
5-Nitroisatin
Purity: 98%
CAS No.: 611-09-6
Molecular Formula: C8H4N2O4
Formula Weight: 192.13
Melting Point: ca 252° dec.
Beilstein Reference: 180223
Formule:
C₈H₄N₂O₄ Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00005720 CAS nummer: 611-09-6 EINECS: 210-252-5 |