5-Fluoroisatin ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 5-Fluoroindoline-2,3-dione, 5-Fluoro-1H-indole-2,3-dione
B20831.03 B20831.06 B20831.14
B20831.03EA 22.6 EUR
B20831.03 B20831.06 B20831.14
5-Fluoroisatin ≥98%
5-Fluoroisatin
Purity: 98% CAS No.: 443-69-6 Molecular Formula: C8H4FNO2 Formula Weight: 165.12 Melting Point: 224-227° Beilstein Reference: 131241
Formule: C₈H₄FNO₂
MW: 165.12 g/mol
Smeltpunt: 224…227 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00022795
CAS nummer: 443-69-6