5-Fluoroisatin
Leverancier: Thermo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 5-Fluoroindoline-2,3-dione, 5-Fluoro-1H-indole-2,3-dione
BTB01627.1 BTB01627.50
MAYBBTB01627.1EA 0 EUR
MAYBBTB01627.1 MAYBBTB01627.50
5-Fluoroisatin
5-Fluoroisatin
Formule: C₈H₄FNO₂
MW: 165.12 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00022795
CAS nummer: 443-69-6