7-Fluoroisatin ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 7-Fluoro-1H-indole-2,3-dione, 7-Fluoroindoline-2,3-dione
H26827.03 H26827.06 H26827.14
H26827.03EA 28.3 EUR
H26827.03 H26827.06 H26827.14
7-Fluoroisatin ≥97%
7-Fluoroisatin
Purity: 97% CAS No.: 317-20-4 Molecular Formula: C8H4FNO2 Formula Weight: 165.12 Melting Point: 193-195° MDL No.: MFCD01569508
Formule: C₈H₄FNO₂
MW: 165.12 g/mol
Smeltpunt: 193…195 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01569508
CAS nummer: 317-20-4
EINECS: None