Indoline 98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
122240250 122241000 122245000
ACRO122240250EA 31.8 EUR
ACRO122240250 ACRO122241000 ACRO122245000
Indoline 98%
Indoline
Formule: C₈H₉N
Kookpunt: 220…221 °C (760 mmHg)
Smeltpunt: –21 °C
Dichtheid: 1,063 g/cm³
Vlampunt: 92 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00005705
CAS nummer: 496-15-1
EINECS: 207-816-8
Order Now
Specification Test Results
Appearance Clear colorless to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5910 to 1.5950 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %