1-Methylisatin ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
A12942.03 A12942.06 A12942.14
A12942.03EA 24.2 EUR
A12942.03 A12942.06 A12942.14
1-Methylisatin ≥97%
1-Methylisatin
Purity: 97% CAS No.: 2058-74-4 Molecular Formula: C9H7NO2 Formula Weight: 161.16 Melting Point: 129-133° Beilstein Reference: 128280
Formule: C₉H₇NO₂
Smeltpunt: 129…133 °C
Dichtheid: 1,4 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00005812
CAS nummer: 2058-74-4
EINECS: 218-164-9
UN: 2811
ADR: 6.1,III