5,7-Dimethylisatin 96%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
L11332.06
L11332.14
L11332.06EA
126
EUR
L11332.06
L11332.14
5,7-Dimethylisatin 96%
5,7-Dimethylisatin
Purity: 96%
CAS No.: 39603-24-2
Molecular Formula: C10H9NO2
Formula Weight: 175.19
Melting Point: 244-248°
Beilstein Reference: 143679
Formule:
C₁₀H₉NO₂ Smeltpunt: 244…248 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00047219 CAS nummer: 39603-24-2 |