1,3,3-Trimethyl-2-methyleneindoline 95%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
A16741.18 A16741.30
A16741.18EA 48.7 EUR
A16741.18 A16741.30
1,3,3-Trimethyl-2-methyleneindoline 95%
1,3,3-Trimethyl-2-methyleneindoline
Purity: 95% CAS No.: 118-12-7 Molecular Formula: C12H15N Formula Weight: 173.26 Flash Point: 101°(213°F) Refractive Index: 1.5780 Melting Point: -10° Boiling Point: 247-248° Beilstein Reference: 131162 MDL No.: MFCD00005813
Formule: C₁₂H₁₅N
Kookpunt: 247…248 °C
Smeltpunt: –10 °C
Dichtheid: 0,979
Vlampunt: 101 °C (213 °F)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00005813
CAS nummer: 118-12-7
EINECS: 204-235-1
UN: 3082
ADR: 9,III