1-Phenylisatin ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
L11388.03
L11388.06
L11388.03EA
48.9
EUR
L11388.03
L11388.06
1-Phenylisatin ≥98%
1-Phenylisatin
Purity: 98%
CAS No.: 723-89-7
Molecular Formula: C14H9NO2
Formula Weight: 223.23
Melting Point: 139-142°
Beilstein Reference: 164531
Formule:
C₁₄H₉NO₂ Kookpunt: 404 °C (1013 hPa) Smeltpunt: 139…142 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00082681 CAS nummer: 723-89-7 |