1,2-Naphthoquinone 95% tech.
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
171230100 171230250 171230010 171230050
ACRO171230100EA 581 EUR
ACRO171230100 ACRO171230250 ACRO171230010 ACRO171230050
1,2-Naphthoquinone 95% tech.
1,2-Naphthoquinone
Formule: C₁₀H₆O₂
Kookpunt: 296 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 136…141 °C
Dichtheid: 1,45 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00001698
CAS nummer: 524-42-5
EINECS: 208-360-2
ADR: 6.1,II
Merck Index: 12,06481
Order Now
Specification Test Results
Appearance Brown Powder
Infrared spectrum Conforms
GC ≥94 %