4-Bromo-2,2-difluoro-1,3-benzodioxole ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
B24389.03
B24389.06
B24389.03EA
54.8
EUR
B24389.03
B24389.06
4-Bromo-2,2-difluoro-1,3-benzodioxole ≥97%
4-Bromo-2,2-difluoro-1,3-benzodioxole
Purity: 97%
CAS No.: 144584-66-7
Molecular Formula: C7H3BrF2O2
Formula Weight: 237.00
Refractive Index: 1.4968
Formule:
C₇H₃BrF₂O₂ Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD01631385 CAS nummer: 144584-66-7 |