5-Bromo-2,2-difluoro-1,3-benzodioxole ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
B23661.06
B23661.14
B23661.06EA
84
EUR
B23661.06
B23661.14
5-Bromo-2,2-difluoro-1,3-benzodioxole ≥97%
5-Bromo-2,2-difluoro-1,3-benzodioxole
Purity: 97%
CAS No.: 33070-32-5
Molecular Formula: C7H3BrF2O2
Formula Weight: 237.00
Refractive Index: 1.4967
Boiling Point: 78-79°/20mm
MDL No.: MFCD00236212
Formule:
C₇H₃BrF₂O₂ Kookpunt: 78…79 °C (20 mmHg) Dichtheid: 1,740 Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00236212 CAS nummer: 33070-32-5 |