2,2-Difluoro-1,3-benzodioxole ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher ScientificTotal Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
Purity: 97%
CAS No.: 1583-59-1
Molecular Formula: C7H4F2O2
Formula Weight: 158.11
Flash Point: 32°(90°F)
Refractive Index: 1.4430
Boiling Point: 129-130°
Beilstein Reference: 1307648
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00236217
Formule:
C₇H₄F₂O₂ Kookpunt: 129…130 °C Dichtheid: 1,308 Vlampunt: 32 °C (90 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00236217 CAS nummer: 1583-59-1 EINECS: 216-431-4 UN: 1993 ADR: 3,III |