5-Amino-2,2-difluoro-1,3-benzodioxole ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
B24336.03
B24336.06
B24336.03EA
40.7
EUR
B24336.03
B24336.06
5-Amino-2,2-difluoro-1,3-benzodioxole ≥97%
5-Amino-2,2-difluoro-1,3-benzodioxole
Purity: 97+%
CAS No.: 1544-85-0
Molecular Formula: C7H5F2NO2
Formula Weight: 173.12
Refractive Index: 1.4990
Odour: Recognizable
Boiling Point: 95-97°/12mm
Beilstein Reference: 1343593
UN No.: 2810
MDL No.: MFCD00190144
Formule:
C₇H₅F₂NO₂ Kookpunt: 95…97 °C (12 mmHg) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00190144 CAS nummer: 1544-85-0 UN: 2810 ADR: 6.1,III |