1,4-Benzodioxane ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
|
Synoniemen:
2,3-Dihydrobenzo[b][1,4]dioxine, 2,3-Dihydro-1,4-benzodioxin, Benzo-1,4-dioxane, 1,4-Benzodioxan
A17558.09
A17558.18
A17558.30
A17558.09EA
26.5
EUR
A17558.09
A17558.18
A17558.30
1,4-Benzodioxane ≥98%
1,4-Benzodioxane
Purity: 98%
CAS No.: 493-09-4
Molecular Formula: C8H8O2
Formula Weight: 136.15
Flash Point: 87°(188°F)
Refractive Index: 1.5490
Boiling Point: 216°
Beilstein Reference: 120846
MDL No.: MFCD00006821
Formule:
C₈H₈O₂ Kookpunt: 216 °C Dichtheid: 1,170 Vlampunt: 87 °C (188 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00006821 CAS nummer: 493-09-4 EINECS: 207-775-6 |