1,3-Benzodioxool ≥99%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
A14192.0B
A14192.18
A14192.30
A14192.0BEA
575
EUR
A14192.0B
A14192.18
A14192.30
1,3-Benzodioxool ≥99%
1,3-Benzodioxool
Purity: 99%
CAS No.: 274-09-9
Molecular Formula: C7H6O2
Formula Weight: 122.12
Flash Point: 55°(131°F)
Refractive Index: 1.5390
Odour: Aromatic
Melting Point: -18°
Boiling Point: 172-173°
Beilstein Reference: 115506
MDL No.: MFCD00005818
Formule:
C₇H₆O₂ Kookpunt: 172…173 °C Smeltpunt: –18 °C Dichtheid: 1,185 Vlampunt: 55 °C (131 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00005818 CAS nummer: 274-09-9 EINECS: 205-992-0 |